Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1110,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2220,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1110,00 zł
Nazwa produktu
Adenosine 5′-(α,β-methylene)diphosphate, ADP analog
biological source
synthetic (organic)
Quality Segment
assay
≥99% (HPLC)
form
powder
solubility
water: 50 mg/mL, clear, colorless
storage temp.
−20°C
SMILES string
Nc1ncnc2n(cnc12)[C@@H]3O[C@H](COP(O)(=O)CP(O)(O)=O)[C@@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C11H17N5O9P2/c12-9-6-10(14-2-13-9)16(3-15-6)11-8(18)7(17)5(25-11)1-24-27(22,23)4-26(19,20)21/h2-3,5,7-8,11,17-18H,1,4H2,(H,22,23)(H2,12,13,14)(H2,19,20,21)/t5-,7-,8-,11-/m1/s1
InChI key
OLCWZBFDIYXLAA-IOSLPCCCSA-N
Application
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source synthetic (organic) | biological source yeast | biological source synthetic (organic) | biological source yeast |
| Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 | Quality Level 200 |
| assay ≥99% (HPLC) | assay ≥97% | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| solubility water: 50 mg/mL, clear, colorless | solubility 1 M NH4OH: soluble 50 mg/mL, clear, colorless, H2O: soluble (with addition of mild alkali) | solubility water: 50 mg/mL, clear to slightly hazy, colorless | solubility 1 N NH4OH: 50 mg/mL, clear, colorless |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?