Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1860,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1860,00 zł
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Quality Level
product line
PRECISIO® Kinase
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
20-28 nmol/min·mg
mol wt
~38 kDa
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... NTRK3(4916)
Biochem/physiol Actions
Physical form
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| specific activity 20-28 nmol/min·mg | specific activity - | specific activity - | specific activity - |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay - | assay - |
| Gene Information human ... NTRK3(4916) | Gene Information human ... NTRK3(4916) | Gene Information human ... NTRK3(4916) | Gene Information human ... NTRK3(4916) |
| form buffered aqueous glycerol solution | form aqueous solution | form buffered aqueous solution | form buffered aqueous solution |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant - | recombinant - |
| shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Powiązane treści
Instructions
Instructions
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T2205-10UG | 04061832783963 |