Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
250 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 296,00 zł |
1000 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 838,00 zł 712,30 zł |
Informacje o tej pozycji
296,00 zł
material
colorless tube, polystyrene tube, straight neck
sterility
non-sterile
feature
graduations: no, Push fit
packaging
case of 1000 ea (8 packs of 125 EA), pack of 125 ea
manufacturer/tradename
Simport T400-3S
D × L
12 mm × 75 mm
tube diam.
12 mm
Packaging
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material colorless tube, straight neck, polystyrene tube | material cap, colorless tube, polypropylene tube, straight neck | material cap (Snap-cap), polystyrene tube, round bottom, straight neck | material borosilicate glass tube, conical cap (Push fit), round bottom, straight neck, transparent tube |
| manufacturer/tradename Simport T400-3S | manufacturer/tradename Simport T400-3ADS | manufacturer/tradename Simport T405-1 | manufacturer/tradename Kimble® 45048-25150 |
| feature graduations: no, Push fit | feature graduations: no, Push fit | feature neck thread push fit | feature neck thread push fit |
| packaging case of 1000 ea (8 packs of 125 EA), pack of 125 ea | packaging pack of 1000 ea | packaging case of 500 ea (individually wrapped) | packaging case of 288 ea (4 x 72), pack of 72 ea |
| D × L 12 mm × 75 mm | D × L 12 mm × 75 mm | D × L - | D × L - |
| tube diam. 12 mm | tube diam. 12 mm | tube diam. - | tube diam. - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Test tubes plastic
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?