Przejdź do
T1661
Culture tubes
size 12 mm × 75 mm , Snap-cap supplied, polystyrene tube
Synonim(y):
culture tube, test tube, test tubes, Simport Plastics T405-1, plastic tube
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 case
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
873,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.13
UNSPSC Code:
41121706
873,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
cap (Snap-cap), polystyrene tube, round bottom, straight neck
sterility
sterile
feature
neck thread push fit
packaging
case of 500 ea (individually wrapped)
manufacturer/tradename
Simport T405-1
capacity
5 mL
size
12 mm × 75 mm , Snap-cap supplied
Features and Benefits
  • Kimble® culture tubes are manufactured from low extractable, chemical-resistant borosilicate glass.
  • These reusable tubes feature a fire-polished top rim.
  • Uniform wall thickness ensures maximum heat transfer.
  • The marking spot is printed in durable white ceramic enamel.
Packaging
Packaged in a sturdy cardboard box with internal grid to minimize damage during shipping and handling.
Legal Information
KIMBLE is a registered trademark of DWK Life Sciences
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
Z681784Z376787C1048
vibrant-m
T1661
Culture tubes
Culture tubes size 25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass tube
Z681784
Culture tubes
Culture tubes tube diam. × L 20 mm × 150 mm , closure caps are sold separately, borosilicate glass
C1048
Culture tubes
material
cap (Snap-cap), round bottom, polystyrene tube, straight neck
material
borosilicate glass tube, conical cap (Push fit), round bottom, straight neck, transparent tube
material
polystyrene tube, round bottom, straight neck, translucent tube
material
borosilicate glass , borosilicate glass tube, colorless tube, round bottom
manufacturer/tradename
Simport T405-1
manufacturer/tradename
Kimble® 45048-25150
manufacturer/tradename
Simport T400-3
manufacturer/tradename
Kimble® 45048-20150
feature
neck thread push fit
feature
neck thread push fit
feature
RCF 1,400 × g, neck thread push fit
feature
graduations: no
packaging
case of 500 ea (individually wrapped)
packaging
case of 288 ea (4 x 72), pack of 72 ea
packaging
pack of 1000 ea
packaging
pack of 72 tubes
capacity
5 mL
capacity
55 mL
capacity
5 mL
capacity
36 mL
size
12 mm × 75 mm , Snap-cap supplied
size
25 mm × 150 mm , closure caps are sold separately
size
12 mm × 75 mm
size
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T1661-1CS04061834381570