Przejdź do
T1316
Laser Tough-Spots®
diam. 3/8 in., white
Synonim(y):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech SPOT-1000, product identification label, white label
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 x 192 ea
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
399,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SPOT-1000
Material:
polyolefin , white
Diam.:
3/8 in.
Packaging:
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
399,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
polyolefin , white
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1000
diam.
3/8 in.
General description
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Application
cryogenics
Features and Benefits
  • Laser Tough-Spots® are ideal for use with microcentrifuge tube tops, cryovial caps, and lids, and various laboratory container caps, lids, and covers.
  • Pre-cut labels are resistant to most chemical solvents.
  • Customized to accept laser printing.
  • Chemically inert
  • For storage in temperatures from -196°C to 150°C
  • withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L5414L5539L6664
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1100
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1200
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-3000
material
polyolefin , white
material
blue polyolefin
material
green , polyolefin
material
polyolefin , white
diam.
3/8 in.
diam.
3/8 in.
diam.
3/8 in.
diam.
3/4 in.
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 2160 ea (108 labels per sheet)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)