Przejdź do
L5539
Laser Tough-Spots®
diam. 3/8 in., green
Synonim(y):
solvent resistant labels, temperature resistant labels, Diversified Biotech SPOT-1200, coloured label, product identification label
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
1 pkg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
371,00 zł
315,35 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.35
UNSPSC Code:
55121611
Manufacturer/tradename:
Diversified Biotech SPOT-1200
Material:
green , polyolefin
Diam.:
3/8 in.
Packaging:
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
315,35 zł
Cena katalogowa371,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
material
green , polyolefin
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1200
diam.
3/8 in.
General description
Tough-Spots are chemically inert, polyvinyl labels that adhere to all plastics. Tough-Spots withstand boiling water baths, conventional and cryogenic freezer temperatures, most organic solvents, caustic agents and other challenges without peeling, becoming brittle or degrading. Labels can be printed directly from the laser printer. 20 sheets per pack.
Application
cryogenics
Features and Benefits
  • Chemically inert
  • For storage in temperatures from -196°C to 150°C
  • withstands most organic solvents and caustic agents
Legal Information
Tough-Spots is a registered trademark of Diversified Biotech
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
L5414T1316L5664
material
green , polyolefin
material
blue polyolefin
material
polyolefin , white
material
orange , polyolefin
diam.
3/8 in.
diam.
3/8 in.
diam.
3/8 in.
diam.
3/8 in.
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1200
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1100
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1000
manufacturer/tradename
Diversified Biotech SPOT-1300
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
packaging
pack of 3840 ea (192 labels per sheet)
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Laser Tough-Spots®
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
L5539-1PAK04061826746172