Wybierz wielkość
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 347,00 zł | |
| 100 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 926,00 zł | |
| 250 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1850,00 zł |
Informacje o tej pozycji
347,00 zł
Quality Segment
assay
≥99.0% (titration)
form
crystalline powder
pH
6.0-7.0 (0.1 M in water, high purity)
solubility
water: 0.5 M, clear, colorless
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C2H4O2/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
Application
Legal Information
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥99.0% (titration) | assay ≥99.0% (NT) | assay ≥99.5% NaOH basis (anhydrous, titration) | assay ≥99.5% (NT) |
| Quality Level 300 | Quality Level 300 | Quality Level 200 | Quality Level 100 |
| form crystalline powder | form crystalline powder | form crystalline powder | form powder or crystals |
| pH 6.0-7.0 (0.1 M in water, high purity) | pH 6.0-7.0 (25 °C, 0.5 M in H2O) | pH - | pH 3.0-4.5 (25 °C, 0.5 M in H2O) |
| solubility water: 0.5 M, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless | solubility water: 500 mg/mL, clear, colorless | solubility H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T1258-100G | 04061837336904 |
| T1258-250G | 04061837336911 |
| T1258-25G | 04061837336928 |