Przejdź do
93337
Trizma® acetate
BioUltra, ≥99.0% (NT)
Synonim(y):
TRIS acetate salt, Tris(hydroxymethyl)aminomethane acetate salt
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
488,00 zł
100 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1660,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
NH2C(CH2OH)3 · CH3COOH
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
181.19
UNSPSC Code:
12161700
NACRES:
NA.25
PubChem Substance ID:
EC Number:
229-939-6
Beilstein/REAXYS Number:
3702918
MDL number:
488,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
product line
BioUltra
Quality Segment
assay
≥99.0% (NT)
form
crystalline powder
impurities
insoluble matter, passes filter test
ign. residue
≤0.2%
loss
≤0.2% loss on drying, 20 °C (HV)
pH
6.0-7.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
anion traces
chloride (Cl-): ≤50 mg/kg, sulfate (SO42-): ≤50 mg/kg
cation traces
Al: ≤5 mg/kg, As: ≤0.1 mg/kg, Ba: ≤5 mg/kg, Bi: ≤5 mg/kg, Ca: ≤10 mg/kg, Cd: ≤5 mg/kg, Co: ≤5 mg/kg, Cr: ≤5 mg/kg, Cu: ≤5 mg/kg, Fe: ≤5 mg/kg, K: ≤50 mg/kg, Li: ≤5 mg/kg, Mg: ≤5 mg/kg, Mn: ≤5 mg/kg, Mo: ≤5 mg/kg, Na: ≤50 mg/kg, Ni: ≤5 mg/kg, Pb: ≤5 mg/kg, Sr: ≤5 mg/kg, Zn: ≤5 mg/kg
λ
0.5 M in H2O
UV absorption
λ: 260 nm Amax: 0.07, λ: 280 nm Amax: 0.05
SMILES string
CC(O)=O.NC(CO)(CO)CO
InChI
1S/C4H11NO3.C2H4O2/c5-4(1-6,2-7)3-8;1-2(3)4/h6-8H,1-3,5H2;1H3,(H,3,4)
InChI key
PIEPQKCYPFFYMG-UHFFFAOYSA-N
Application
Trizma is used in the formulation of buffer solutions in the pH range between 7.5 and 8.5. Tris buffer solutions are widely used in cell and molecular biology for processes such as protein and nucleic acid extraction and purification. Trizma based buffers are also in column chromatography and in gel electrophoresis. Trizma acetate is used to make Tris acetic acid buffers that are used as diluents for various assays and as an electrophoresis running buffers.
Other Notes
Recommended buffer for maximum sensitivity of ATP assays with firefly luciferase; Assay of glutamate binding.
Legal Information
Trizma is a registered trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
T12589332893348
assay
≥99.0% (NT)
assay
≥99.0% (titration)
assay
≥99.5% (NT)
assay
≥99.0% (NT)
Quality Level
300
Quality Level
300
Quality Level
100
Quality Level
200
product line
BioUltra
product line
-
product line
BioUltra
product line
BioXtra
form
crystalline powder
form
crystalline powder
form
powder or crystals
form
crystalline powder
pH
6.0-7.0 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
6.0-7.0 (0.1 M in water, high purity)
pH
3.0-4.5 (25 °C, 0.5 M in H2O)
pH
-
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
water: 0.5 M, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear, colorless
solubility
H2O: 0.5 M at 20 °C, clear
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Trizma® acetate
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)