Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 444,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
glass
444,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass
packaging
pack of 1 ea
working volume
7 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
| working volume 7 mL | working volume 100 mL | working volume 40 mL | working volume 2 mL |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dounce tissue grinder tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| T0566-1EA | 04061826667873 |