Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 ea | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 490,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NB.22
UNSPSC Code:
41121800
Material:
glass
490,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócmaterial
glass
packaging
pack of 1 ea
manufacturer/tradename
DWK Life Sciences
working volume
2 mL
General description
Designed primarily for cellular work where the nucleus remains intact after homogenization.
Features and Benefits
- All-glass borosilicate construction
- Compatible with corresponding Dounce tissue grinder pestles
- Replacement component for Dounce tissue grinder sets
- Complete Dounce tissue grinder sets include two pestles and are available as separate products
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description working volume 2 mL | description working volume 15 mL | description working volume 7 mL | description working volume 100 mL |
| material glass | material glass | material glass | material glass |
| working volume 2 mL | working volume 15 mL | working volume 7 mL | working volume 100 mL |
| packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea | packaging pack of 1 ea |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Dounce tissue grinder tube
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?