Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 461,00 zł |
50 g | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1620,00 zł |
Informacje o tej pozycji
461,00 zł
description
non-ionic
Quality Segment
product line
BioXtra
impurities
<0.0005% Phosphorus (P)
ign. residue
<1.0%
CMC
0.018 mM
transition temp
cloud point 94.3 °C
anion traces
chloride (Cl-): <0.05%, sulfate (SO42-): <0.6%
cation traces
Al: <0.0005%, Ca: <0.0005%, Cu: <0.0005%, Fe: <0.001%, K: <0.005%, Mg: <0.0005%, NH4+: <0.05%, Na: <0.5%, Pb: <0.001%, Zn: <0.0005%
SMILES string
[H]C([H])=O.OCCO.CC(C)(C)CC(C)(C)c1ccc(O)cc1
InChI
1S/C14H22O.C2H6O2.CH2O/c1-13(2,3)10-14(4,5)11-6-8-12(15)9-7-11;3-1-2-4;1-2/h6-9,15H,10H2,1-5H3;3-4H,1-2H2;1H2
InChI key
GWJOFBXSBDVUMH-UHFFFAOYSA-N
General description
Application
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| cation traces Al: <0.0005%, Cu: <0.0005%, K: <0.005%, NH4+: <0.05%, Pb: <0.001%, Ca: <0.0005%, Mg: <0.0005%, Zn: <0.0005%, Fe: <0.001%, Na: <0.5% | cation traces - | cation traces - | cation traces - |
| description non-ionic | description - | description - | description non-ionic |
| impurities <0.0005% Phosphorus (P) | impurities - | impurities - | impurities - |
| anion traces chloride (Cl-): <0.05%, sulfate (SO42-): <0.6% | anion traces - | anion traces - | anion traces - |
| CMC 0.018 mM | CMC 0.018 mM | CMC 0.018 mM | CMC - |
| product line BioXtra | product line - | product line - | product line - |
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Tyloxapol
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Skin Irrit. 2 - STOT SE 3
target_organs
Respiratory system
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
wgk
WGK 2
flash_point_f
235.4 °F - closed cup
flash_point_c
113 °C - closed cup
ppe
Eyeshields, Gloves, type ABEK (EN14387) respirator filter
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?