Przejdź do
T0261
Thiamphenicol
Synonim(y):
Raceophenidol, Thiophenicol, D-threo-2,2-Dichloro-N-(β-hydroxy-α-[hydroxymethyl]-4-[methylsulfonyl]phenethyl)acetamide
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
254,00 zł
5 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
735,00 zł
25 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2800,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C12H15Cl2NO5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
356.22
UNSPSC Code:
51284303
NACRES:
NA.85
PubChem Substance ID:
EC Number:
239-355-3
Beilstein/REAXYS Number:
2819542
MDL number:
254,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
form
powder
Quality Segment
color
white to off-white
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
mode of action
protein synthesis | interferes
SMILES string
CS(=O)(=O)c1ccc(cc1)[C@@H](O)[C@@H](CO)NC(=O)C(Cl)Cl
InChI
1S/C12H15Cl2NO5S/c1-21(19,20)8-4-2-7(3-5-8)10(17)9(6-16)15-12(18)11(13)14/h2-5,9-11,16-17H,6H2,1H3,(H,15,18)/t9-,10-/m1/s1
InChI key
OTVAEFIXJLOWRX-NXEZZACHSA-N
General description
Chemical structure: phenicole
Application
Thiamphenicol is an antibiotic that has been used to treat chancroid in men and uncomplicated gonorrhea[1][2]. It is used in studies of bacterial protein synthesis at the level of peptidyl transferase activity associated with the 23S rRNA of the 50S ribosomal subunit. It is used to study chloraniphenicol-thiamphenicol-resistance and the use of fluorinated analogs when resistance is encountered[3].
Biochem/physiol Actions
Thiamphenicol inhibits mitochondrial protein synthesis of proteins such as cytochrome c oxidase.
Packaging
1G,5G,25G
Other Notes
Keep container tightly closed in a dry and well-ventilated place.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
16715T1100000C0378
Thiamphenicol European Pharmacopoeia (EP) Reference Standard
T1100000
Thiamphenicol
mode of action
protein synthesis | interferes
mode of action
-
mode of action
-
mode of action
protein synthesis | interferes
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
-
antibiotic activity spectrum
Gram-negative bacteria, Gram-positive bacteria, mycobacteria, mycoplasma
form
powder
form
-
form
-
form
powder or crystals
solubility
ethanol: soluble 50 mg/mL
solubility
ethanol: 50 mg/mL, clear, colorless to faintly yellow
solubility
-
solubility
-
color
white to off-white
color
-
color
-
color
-
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Thiamphenicol
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)