Przejdź do
T0195
α-Bungarotoxin-tetramethylrhodamine
from Bungarus multicinctus (Formosan Banded Krait), Nicotinic acetylcholine receptor antagonist
Synonim(y):
TMR-α-BTX
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
0.5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1690,00 zł
Informacje o tej pozycji
UNSPSC Code:
12352116
NACRES:
NA.77
MDL number:
1690,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Nazwa produktu
α-Bungarotoxin-tetramethylrhodamine from Bungarus multicinctus (Formosan Banded Krait),
mol wt
~8,500
Quality Segment
color
red
solubility
H2O: soluble
storage temp.
−20°C
Application
α-Bungarotoxin-tetramethylrhodamine from Bungarus multicinctus was used at a dilution of 1:220 to identify the distribution of nicotinic acetylcholine receptors at neuromuscular junctions of longitudinal sections of rat gastrocnemius muscle.[1]
α-Bungarotoxin-tetramethylrhodamine from Bungarus multicinctus (Formosan Banded Krait) has been used in immunofluorescence staining (1:200) for identification of neuromuscular junction in experimental models.[2][3] It has also been used to block muscle contraction in myotome cells.[4]
Biochem/physiol Actions
α-Bungarotoxin is a high-affinity antagonist for nicotinic acetylcholine receptors (AChRs) from muscle but not the neurons. Labeling α-Bungarotoxin with tetramethylrhodamine enables the detection of bungarotoxin-binding receptors at neuromuscular junctions.[5][6]
Useful for detecting the distribution of nicotinic acetylcholine receptors at neuromuscular junctions.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
203980203732P8887
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
200
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
-
mol wt
~8,500
mol wt
-
mol wt
-
mol wt
-
solubility
H2O: soluble
solubility
PBS: soluble, water: soluble
solubility
ethyl acetate: soluble, methanol: soluble, water: soluble
solubility
DMSO: 5 mg/mL, methanol: soluble
color
red
color
-
color
tan to white
color
white
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
T0195-.5MG04061837334528