Przejdź do
SRP5274
SIRT7, active, His tagged human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution
Synonim(y):
MGC126840, MGC126842, SIR2L7
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2600,00 zł
Informacje o tej pozycji
Numer CAS:
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Form:
buffered aqueous glycerol solution
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
~46 kDa
2600,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
112-139 RLU/min·ng
mol wt
~46 kDa
NCBI accession no.
application(s)
genomic analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... SIRT7(51547)
General description
SIRT7 is a member of the class IV of sirtuin family of proteins which are homologs to the yeast Sir2 protein and play a role in cell differentiation, proliferation, apoptosis, metabolism, and senescence. SIRT7 associates with active rRNA genes and histones. Overexpression of SIRT7 increases pol I-mediated transcription whereas knockdown of SIRT7 or inhibition of its catalytic activity results in decreased association of pol I with rDNA and reduced pol I transcription. Depletion of SIRT7 stops cell proliferation and triggers apoptosis. SIRT7 deacetylates p53 and increases cellular resistance to cytotoxic and oxidative stress.
Physical form
Supplied in 50 mM sodium phosphate, pH 7.0, 300 mM NaCl, 150 mM imidazole, 0.1 mM PMSF, 0.2 mM DTT, 25% glycerol.
Preparation Note
After opening, aliquot into smaller quantities and store at -70 °C. Avoid repeating handling and multiple freeze/thaw cycles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP5275SRP5285SRP5273
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
buffered aqueous glycerol solution
mol wt
~46 kDa
mol wt
~66 kDa
mol wt
~84 kDa
mol wt
~39 kDa
Gene Information
human ... SIRT7(51547)
Gene Information
human ... SIRT3(23410)
Gene Information
human ... NLK(51701)
Gene Information
human ... SIRT6(51548)
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Powiązane treści
Valentina Sirri et al.
Journal of cell science, 132(17) (2019-07-25)
In humans, ribosome biogenesis mainly occurs in nucleoli following two alternative pre-rRNA processing pathways differing in the order in which cleavages take place but not by the sites of cleavage. To uncover the role of the nucleolar NAD+-dependent deacetylase sirtuin
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SRP5274-10UG04061838059369