Wybierz wielkość
| Rozmiar/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2600,00 zł |
Informacje o tej pozycji
2600,00 zł
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
buffered aqueous glycerol solution
specific activity
96-144 RLU/min·ng
mol wt
~39 kDa
NCBI accession no.
application(s)
cell analysis
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... SIRT6(51548)
General description
Physical form
Preparation Note
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution | description recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥70% (SDS-PAGE), buffered aqueous glycerol solution |
| recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells | recombinant expressed in baculovirus infected Sf9 cells |
| biological source human | biological source - | biological source human | biological source human |
| assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) | assay ≥70% (SDS-PAGE) |
| mol wt ~39 kDa | mol wt ~39 kDa | mol wt ~91 kDa | mol wt ~46 kDa |
| form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution | form buffered aqueous glycerol solution |
| Gene Information human ... SIRT6(51548) | Gene Information human ... SIRT5(23408) | Gene Information human ... HSP90AB1(3326) | Gene Information human ... SIRT7(51547) |
Słowo ostrzegawcze
Danger
Kody zagrożeń
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Co się dzieje?
WGK 1
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?