Przejdź do
SRP0381
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥90% (SDS-PAGE)
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352202
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Assay:
≥90% (SDS-PAGE)
Form:
aqueous solution
Mol wt:
48 kDa (RbBP5), 51 kDa (EED), 53 kDa (AEBP2), 86 kDa (EZH2), 87 kDa (SUZ12)
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
48 kDa (RbBP5), 51 kDa (EED), 53 kDa (AEBP2), 86 kDa (EZH2), 87 kDa (SUZ12)
packaging
pkg of 20 μg
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
General description
Mutant version of EZH2 5 member complex, with a Tyr- to-Ser mutation on amino acids 646 of the EZH2 protein (GenBank Accession No. NM_004456). This mutation is often cited in the scientific literature as Y641S in variant 3 (GenBank Accession No. NM_001203247).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0382SRP0131SRP0132
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥75% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
Gene Information
human ... AEBP2(121536), EED(8726), EZH2(2146), RBBP4(5928), SUZ12(23512)
Gene Information
human ... AEBP2(121536), EED(8726), EZH2(2146), RBBP4(5928), SUZ12(23512)
Gene Information
human ... EZH1(2145)
Gene Information
human ... EZH2(2146)
packaging
pkg of 20 μg
packaging
pkg of 20 μg
packaging
pkg of 50 μg
packaging
pkg of 50 μg
Still not finding the right product?
Explore all of our products under EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
pictograms
Health hazardExclamation mark
signalword
Danger
Hazard Classifications
Eye Irrit. 2 - Repr. 1B - Skin Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wykazy regulacyjne
Wykazy regulacyjne dotyczą głównie produktów chemicznych. Można w nich podawać ograniczoną liczbę informacji na temat produktów niechemicznych. Brak wpisu oznacza, że żaden ze składników nie znajduje się w wykazie. Użytkownik odpowiada za zagwarantowanie bezpiecznego i zgodnego z prawem stosowania produktu.
288-32-4
CAS No.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SRP0381-20UG04061832782263