Kluczowe dokumenty
SRP0382
Sigma-Aldrich
EZH2 /EED/SUZ12/RbAp48/AEBP2 human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥75% (SDS-PAGE)
Wybierz wielkość
20 μG
3410,00 zł
3410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
20 μG
3410,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
12352202
NACRES:
NA.32
3410,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Próba
≥75% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
48 kDa (RbBP5)
51 kDa (EED)
53 kDa (AEBP2)
86 kDa (EZH2)
87 kDa (SUZ12)
opakowanie
pkg of 20 μg
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
Opis ogólny
Zmutowana wersja 5-członowego kompleksu EZH2, z mutacją Tyr- to-Phe na aminokwasach 646 białka EZH2 (GenBank Accession No. NM_004456). Mutacja ta jest często cytowana w literaturze naukowej jako Y641F w wariancie 3 (GenBank Accession No. NM_001203247).
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 1
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Ryan D Morin et al.
Nature genetics, 42(2), 181-185 (2010-01-19)
Follicular lymphoma (FL) and the GCB subtype of diffuse large B-cell lymphoma (DLBCL) derive from germinal center B cells. Targeted resequencing studies have revealed mutations in various genes encoding proteins in the NF-kappaB pathway that contribute to the activated B-cell