Przejdź do
SRP0332
FYN A active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥60% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
FYN oncogene related to SRC, FGR, YES, p59-FYN
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Form:
aqueous solution
Assay:
≥60% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Mol wt:
61 kDa
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥60% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
61 kDa
packaging
pkg of 10 μg
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... FYN(2534)
General description
Human FYN A (GenBank Accession No. NM_002037), full length, amino acids 2-537 (end) with N-terminal Flag-tag, MW= 61 kDa, expressed in Sf9 insect cells.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Physical form
Fomulated in 45 mM Tris-HCl, pH 8.0, 124 mM NaCl, 2.4 mM KCl, 18 mM glutathione, and 10% glycerol.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
WH0002534M3SAB5700379SRP0342
biological source
human
biological source
mouse
biological source
rabbit
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
-
recombinant
-
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥60% (SDS-PAGE)
assay
-
assay
-
assay
≥32% (SDS-PAGE)
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
technique(s)
indirect ELISA: suitable, western blot: 1-5 μg/mL
technique(s)
western blot: 1:500-1:2000
technique(s)
activity assay: suitable, inhibition assay: suitable
form
aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
aqueous solution
mol wt
61 kDa
mol wt
-
mol wt
54, 60
mol wt
53.5 kDa
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SRP0332-10UG04061837195501