Przejdź do
SRP0247
MAP3K14(NIK) Active human
recombinant, expressed in baculovirus infected insect cells, ≥70% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
MAP3K14, Mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14, NF-kappa-beta-inducing kinase, NIK
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2250,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥70% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected insect cells
Concentration:
>0.02 mg/mL
2250,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
assay
≥70% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
88 kDa
packaging
pkg of 10 μg
concentration
>0.02 mg/mL
NCBI accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MAP3K14(9020)
General description
Human MAP3K14 (mitogen-activated protein kinase kinase kinase 14 ; NIK ; GenBank Accession No. NM_003954), (amino acids 318-end) with N-terminal GST tag, MW = 88 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Physical form
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 50% glycerol and 3 mM DTT.
Preparation Note
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0372SRP0369SRP0237
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
Gene Information
human ... MAP3K14(9020)
Gene Information
human ... MAP2K6(5608)
Gene Information
human ... MKNK1(8569)
Gene Information
human ... PIK3CG(5294)
concentration
>0.02 mg/mL
concentration
1.36 mg/mL
concentration
-
concentration
>0.02 mg/mL
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
Klasa składowania
10 - Combustible liquids
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SRP0247-10UG04061832781976