Przejdź do
SRP0372
MKK6 active human
recombinant, expressed in baculovirus infected Sf9 cells, ≥80% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
MAP2K6, MEK6, mitogen-activated protein kinase kinase 6
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
20 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2390,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥80% (SDS-PAGE)
Biological source:
human
Recombinant:
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
Concentration:
1.36 mg/mL
2390,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
assay
≥80% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
63.5 kDa
packaging
pkg of 20 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
1.36 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... MAP2K6(5608)
General description
Human MKK6 (GenBank Accession No. NM_002758.3), amino acids 2-end with N-terminal GST-tag, MW=63.5 kDa, expressed in a Baculovirus infected Sf9 cell expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
M5814SRP5294SRP0247
Gene Information
human ... MAP2K6(5608)
Gene Information
human ... MAP2K6(5608)
Gene Information
human ... MAP3K6(9064)
Gene Information
human ... MAP3K14(9020)
biological source
human
biological source
-
biological source
-
biological source
human
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥80% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
assay
≥70% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in baculovirus infected Sf9 cells
recombinant
expressed in baculovirus infected insect cells
concentration
1.36 mg/mL
concentration
-
concentration
-
concentration
>0.02 mg/mL
form
aqueous solution
form
buffered aqueous solution
form
buffered aqueous glycerol solution
form
aqueous solution
Klasa składowania
12 - Non Combustible Liquids
wgk
WGK 1
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)