Przejdź do
SRP0209
PRL-2 (2-167) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
OV-1, PRL-2, PTP4A2, Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 2, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 2
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
50 μg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2080,00 zł
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
2080,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
biological source
human
recombinant
expressed in E. coli
assay
≥90% (SDS-PAGE)
form
aqueous solution
mol wt
19.1 kDa
packaging
pkg of 50 μg
storage condition
avoid repeated freeze/thaw cycles
concentration
>0.02 mg/mL
NCBI accession no.
UniProt accession no.
shipped in
dry ice
storage temp.
−70°C
Gene Information
human ... PTP4A2(8073)
General description
Human PRL 2 (GenBank Accession No. NM_080391), (amino acids 2-167) with N-terminal HIS tag, MW = 19.1 kDa, expressed in an E. coli expression system.
Application
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Physical form
Formulated in 25 mM Tris-HCl, pH 8.0, 100 mM NaCl, 0.05% Tween-20, 20% glycerol and 3 mM DTT.
Preparation Note
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Other Notes
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SRP0208SRP0210SRP0222
biological source
human
biological source
human
biological source
human
biological source
human
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
assay
≥90% (SDS-PAGE)
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
recombinant
expressed in E. coli
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
form
aqueous solution
packaging
pkg of 50 μg
packaging
pkg of 50 μg
packaging
pkg of 50 μg
packaging
pkg of 20 μg
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
storage temp.
−70°C
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)