Kluczowe dokumenty
SRP0210
Sigma-Aldrich
PRL-3 (2-173) Active human
recombinant, expressed in E. coli, ≥90% (SDS-PAGE)
Synonim(y):
PRL-3, PTP4A3, Protein tyrosine phosphatase type IVA, member 3, Protein-tyrosine phosphatase of regenerating liver 3
Wybierz wielkość
50 μG
2020,00 zł
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
Wybierz wielkość
Zmień widok
50 μG
2020,00 zł
About This Item
Kod UNSPSC:
51111800
NACRES:
NA.32
2020,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poproś o zamówienie zbiorcze
pochodzenie biologiczne
human
rekombinowane
expressed in E. coli
Próba
≥90% (SDS-PAGE)
Formularz
aqueous solution
masa cząsteczkowa
19.5 kDa
opakowanie
pkg of 50 μg
warunki przechowywania
avoid repeated freeze/thaw cycles
stężenie
>0.02 mg/mL
numer dostępu NCBI
numer dostępu UniProt
Warunki transportu
dry ice
temp. przechowywania
−70°C
informacje o genach
human ... PTP4A3(11156)
Opis ogólny
Ludzka PRL 3 (GenBank Accession No. NM_032611), (aminokwasy 2-173) z N-końcowym znacznikiem HIS, MW = 19,5 kDa, wyrażona w systemie ekspresji E Coli.
Zastosowanie
Useful for the study of enzyme kinetics, screening inhibitors, and selectivity profiling.
Definicja jednostki
One unit will hydrolyze 1 nmol p-nitrophenyl phosphate per minute at pH 7.4 and 30°C.
Postać fizyczna
Formuła w 25 mM Tris-HCl, pH 8,0, 100 mM NaCl, 0,05% Tween-20, 20% glicerolu i 3 mM DTT.
Uwaga dotycząca przygotowania
Thaw on ice. Upon first thaw, briefly spin tube containing enzyme to recover full content of the tube. Aliquot enzyme into single use aliquots. Store remaining undiluted enzyme in aliquots at -70°C. Note: Enzyme is very sensitive to freeze/thaw cycles.
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)