Przejdź do
SML3563
Complex 1 probe BAY-179
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2-(1-((1H-imidazo[4,5-b]pyridin-2-yl)methyl)piperidin-4-yl)-4-(benzofuran-2-yl)thiazole, 2-({4-[4-(1-Benzofuran-2-yl)-1,3-thiazol-2-yl]piperidin-1-yl}methyl)-1H-imidazo[4,5-b]-pyridine, 8-((4-(4-(7-Oxa-bicyclo[4.3.0]nona-1,3,5,8-tetraen-8-yl)-thiazol-2-yl)-piperidin-1-yl)-methyl)-2,7,9-triaza-bicyclo[4.3.0]nona-1(6),2,4,8-tetraene, BAY-179
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C23H21N5OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
415.51
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Quality level:
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
storage temp.
2-8°C
SMILES string
C12=C(C=CC=N2)NC(CN3CCC(CC3)C4=NC(C5=CC6=CC=CC=C6O5)=CS4)=N1
InChI
1S/C23H21N5OS/c1-2-6-19-16(4-1)12-20(29-19)18-14-30-23(26-18)15-7-10-28(11-8-15)13-21-25-17-5-3-9-24-22(17)27-21/h1-6,9,12,14-15H,7-8,10-11,13H2,(H,24,25,27)
InChI key
JOCPQSJABURDDD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Cell penetrant, in vivo suitable, potent, selective, and species cross-reactive Complex I inhibitor
Complex 1 probe BAY-179 is a cell penetrant, in vivo suitable, potent, selective, and species cross-reactive Complex I inhibitor.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML3539SML1276SML1688
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear (Warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Jeffrey Mowat et al.
ACS medicinal chemistry letters, 13(3), 348-357 (2022-03-19)
Mitochondria are key regulators of energy supply and cell death. Generation of ATP within mitochondria occurs through oxidative phosphorylation (OXPHOS), a process which utilizes the four complexes (complex I-IV) of the electron transport chain and ATP synthase. Certain oncogenic mutations
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML3563-5MG04065269332350
SML3563-25MG04065269332343