Przejdź do
SML3426
Glycerol phenylbutyrate
≥95% (HPLC)
Synonim(y):
1,2,3-Propanetriyl tris(4-phenylbutanoate), GPB, Glyceryl tri-[4-phenylbutyrate, HPN 100, Tri(4-phenylbutyryl)glycerol
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
10 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
275,00 zł
50 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C33H38O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
530.65
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
oil
Quality level:
275,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
oil
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
O=C(OCC(OC(CCCC1=CC=CC=C1)=O)COC(CCCC2=CC=CC=C2)=O)CCCC3=CC=CC=C3
InChI key
ZSDBFLMJVAGKOU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Glycerol phenylbutyrate, a triacylglycerol, is a prodrug of ER stress inhibitor 4-phenylbutyric acid (PBA). Glycerol phenylbutyrate is a nitrogen-binding agent approved for the chronic management of adult and pediatric patients (≥2 years of age) with urea cycle disorders (UCDs) who cannot be managed by dietary protein restriction and/or amino acid supplementation alone.
Prodrug of ER stress inhibitor 4-phenylbutyric acid (PBA); ammonia scavenger
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
616966425907680842
form
oil
form
solid
form
powder
form
solid
assay
≥95% (HPLC)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
200
Quality Level
-
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
-
solubility
-
solubility
-
color
white to beige
color
-
color
-
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML3426-50MG04065268781272
SML3426-10MG04065268781265