Przejdź do
425907
Glyceryl tri(palmitate-1-13C)
99 atom % 13C, 98% (CP)
Synonim(y):
1,2,3-propanetriol tris(hexadecanoate-1-13C), Glyceryl tri(hexadecanoate-1-13C), Tripalmitin-carboxyls-13C3
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
1 g
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
5070,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór liniowy:
[CH3(CH2)1413CO2CH2]2CHO213C(CH2)14CH3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
810.30
NACRES:
NA.12
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352202
MDL number:
Isotopic purity:
99 atom % 13C
Assay:
98% (CP)
Mass shift:
M+3
Form:
powder
5070,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Więcej informacji
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
isotopic purity
99 atom % 13C
Quality Segment
assay
98% (CP)
form
powder
mp
64-66 °C (lit.)
mass shift
M+3
storage temp.
−20°C
SMILES string
CCCCCCCCCCCCCCC[13C](=O)OCC(CO[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC)O[13C](=O)CCCCCCCCCCCCCCC
InChI
1S/C51H98O6/c1-4-7-10-13-16-19-22-25-28-31-34-37-40-43-49(52)55-46-48(57-51(54)45-42-39-36-33-30-27-24-21-18-15-12-9-6-3)47-56-50(53)44-41-38-35-32-29-26-23-20-17-14-11-8-5-2/h48H,4-47H2,1-3H3/i49+1,50+1,51+1
InChI key
PVNIQBQSYATKKL-SRWOPVBSSA-N
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
492671489514425893
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
description
99 atom % 13C, 98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
assay
98% (CP)
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
isotopic purity
99 atom % 13C
mass shift
M+3
mass shift
M+1
mass shift
M+3
mass shift
M+3
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
Quality Level
200
form
powder
form
-
form
-
form
-
mp
64-66 °C (lit.)
mp
64-66 °C (lit.)
mp
-
mp
-
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Glyceryl tri(palmitate-1-13C)
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
ppe
Eyeshields, Gloves, type N95 (US)
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)