Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 430,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H27N3OS
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
345.50
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
430,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(C(C1=CC=CC=C1)SC2=NCCN2C)NC3CCCCCC3
InChI key
OXBMBNASDMMXSA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Apostatin-1 is a cell penetrant apoptosis inhibitor that activates autophagy leading to restoration of cellular homeostasis in cells with accumulated mutant tau, α-synuclein, or huntingtin. Apostatin-1 potently and selectively inhibits TRADD. It binds to the N-terminal TRAF2-binding domain of TRADD (TRADD-N). Apparently Apostatin-1 releases cIAP1/2 or TRAF2 from TRADD thus promoting the K63-linked ubiquitination of beclin 1.
cell penetrant apoptosis inhibitor that activates autophagy that potently and selectively inhibits TRADD
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥20 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?