Merck
R1783
Sigma-Aldrich
Rhodblock 1a
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(4,5-Dihydro-3,5-diphenyl-1H-pyrazol-1-yl)-2-furanyl-methanone
Wybierz wielkość
25 MG
2100,00 zł
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Wybierz wielkość
Zmień widok
25 MG
2100,00 zł
About This Item
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H16N2O2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
316.35
Numer MDL:
Kod UNSPSC:
12352202
Identyfikator substancji w PubChem:
NACRES:
NA.77
2100,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Poziom jakości
Próba
≥98% (HPLC)
Formularz
powder
kolor
white to off-white
rozpuszczalność
DMSO: ≥20 mg/mL
temp. przechowywania
2-8°C
ciąg SMILES
O=C(N1N=C(CC1c2ccccc2)c3ccccc3)c4ccco4
InChI
1S/C20H16N2O2/c23-20(19-12-7-13-24-19)22-18(16-10-5-2-6-11-16)14-17(21-22)15-8-3-1-4-9-15/h1-13,18H,14H2
Klucz InChI
VEIXLXIVAMCBLZ-UHFFFAOYSA-N
Działania biochem./fizjol.
Rhodblock 1a is an inhibitor of the Rho Kinase pathway.
Piktogramy
Skull and crossbones
Hasło ostrzegawcze
Danger
Zwroty wskazujące rodzaj zagrożenia
Zwroty wskazujące środki ostrożności
Klasyfikacja zagrożeń
Acute Tox. 3 Oral - Aquatic Chronic 4
Kod klasy składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
Klasa zagrożenia wodnego (WGK)
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)