Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 564,00 zł | |
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 2270,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C32H36N6O12 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
696.66 (free base basis)
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
film or powder
Storage condition:
desiccated
564,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócNazwa produktu
Mca-APK(Dnp)-OH trifluoroacetate, ≥97% (HPLC)
Quality Segment
assay
≥97% (HPLC)
form
film or powder
storage condition
desiccated
color
white to dark beige
storage temp.
−20°C
Biochem/physiol Actions
Mca-APK(Dnp)-OH is a widely used fluorescent substrate for angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2 cleaves between P & K). Proteolytic cleavage separates 7-methoxycoumarin-4-acetyl (Mca) from the fluorescence-quenching group 2,4-dinitrophenyl (Dnp), resulting in increased Mca fluorescence (Ex: 320-328 nm, Em: 405-420 nm). The fluorescence increase over background upon Mca-APK(Dnp) cleavage is more than 14-fold higher than that of Mca-YVADAPK(Dnp), while only Mca-YVADAPK(Dnp), but not Mca-APK(Dnp), can also be used for assessing caspase-1 (ICE) activity.
Popular fluorescent substrate for angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form film or powder | form film or powder | form lyophilized powder | form film |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| storage condition desiccated | storage condition - | storage condition - | storage condition - |
| color white to dark beige | color white to dark beige | color white to off-white | color yellow |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML2948-5MG | 04065265137102 |
| SML2948-1MG | 04065265137096 |