Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 918,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C53H64N10O19 · xC2HF3O2
Masa cząsteczkowa:
1145.13 (free base basis)
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥97% (HPLC)
Form:
film or powder
918,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócBiochem/physiol Actions
Mca-YVADAPK(Dnp)-OH is a widely used fluorescent substrate for caspase-1 (ICE cleaves between D & A) and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2 cleaves between P & K). Proteolytic cleavage separates 7-methoxycoumarin-4-acetyl (Mca) from the fluorescence-quenching group 2,4-dinitrophenyl (Dnp), resulting in increased Mca fluorescence (Ex: 320-328 nm, Em: 405-420 nm).
Popular fluorescent substrate for caspase-1 (ICE) and angiotensin-converting enzyme 2 (ACE2).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form film or powder | form film or powder | form lyophilized powder | form lyophilized powder |
| assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| color white to dark beige | color white to dark beige | color white to off-white | color white to off-white |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?