Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C38H48N6O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
684.82
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Informacje o cenach i dostępności nie są obecnie dostępne.
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
shipped in
wet ice
storage temp.
-10 to -25°C
Biochem/physiol Actions
LH1306 is a potent programmed cell death-1/programmed death-ligand 1 (PD-1 (CD279, PDCD1)/PD-L1 (B7-H1, PDCD1-L1)) protein-protein interaction (PPI) inhibitor (IC50 = 25 nM by HTRF assay) that induces symmetrically arranged PD-L1 homodimer formation by targeting PD-L1 at the PD-1 binding site. LH1306 effectively blocks cell surface PD-1/PD-L1 interaction between PD-1-expressing Jurkat cells and co-cultured PD-L1-expressing U2OS cells (SHP-1 recruitment IC50 = 334 nM) or co-cultured PD-L1-expressing aAPC/CHO-K1 cells (NFAT signaling restoration EC50 = 4.21 μM).
Potent programmed cell death-1 (PD-1, CD279, PDCD1)/PD-1 ligand (PD-L1, B7-H1, PDCD1-L1) protein-protein interaction (PPI) inhibitor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form crystals | form crystals |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) | assay ≥97.0% (H-NMR) | assay ≥95.0% (H-NMR) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. -10 to -25°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. - |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility - |
| shipped in wet ice | shipped in - | shipped in - | shipped in - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML2888-25MG | 04065268907504 |
| SML2888-5MG | 04065268907917 |