Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 428,00 zł | |
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1740,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H20O5S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
336.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
51111800
Beilstein/REAXYS Number:
8335837
MDL number:
428,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Level
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=S(C1=CC=C(C2=C(OCC3CC3)C(OC2(C)C)=O)C=C1)(C)=O
InChI
1S/C17H20O5S/c1-17(2)14(12-6-8-13(9-7-12)23(3,19)20)15(16(18)22-17)21-10-11-4-5-11/h6-9,11H,4-5,10H2,1-3H3
InChI key
FULAPETWGIGNMT-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Firocoxib is an orally available non-steroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that selectively and potently inhibits cyclooxygenase-2-(COX-2). Firocoxib is approved to use in dogs and horses.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form - | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay - | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility - | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color - | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Prangtip Phuwapattanachart et al.
Journal of veterinary science, 18(2), 175-182 (2016-08-16)
The postoperative analgesic effects of firocoxib in ovariohysterectomized cats were observed. Twenty-four cats were divided into 3 groups: control (no medicine), firocoxib-1 (1 mg/kg/day) and firocoxib-3 (3 mg/kg/day). Colorado pain scale scores (CPSS), composite pain scores (CPS), and buccal mucosal
Milena M Madry et al.
BMC veterinary research, 12, 84-84 (2016-06-03)
Compared to blood or urine, drugs can be detected for much longer periods in the long hair of horses. The aim of this study was to establish and validate a highly sensitive liquid chromatography tandem mass spectrometry (LC-MS/MS) method for
Amy K Stuart et al.
Journal of veterinary pharmacology and therapeutics, 42(6), 640-646 (2019-08-23)
Pharmacokinetic (PK) studies of oral firocoxib in large animal species have been limited to horses, preruminating calves, and adult camels. The aim of this study was to describe pharmacokinetics and bioavailability of firocoxib in adult goats. Ten healthy adult goats
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML2887-25MG | 04061842590667 |
| SML2887-5MG | 04061842590674 |