Przejdź do
SML2854
Polmacoxib
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
4-[3-(3-fluorophenyl)-4,5-dihydro-5,5-dimethyl-4-oxo-2-furanyl]-benzenesulfonamide, CG100649
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
364,00 zł
309,40 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1170,00 zł
994,50 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H16FNO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.39
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
309,40 zł
Cena katalogowa364,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
NS(C1=CC=C(C=C1)C(OC2(C)C)=C(C2=O)C3=CC=CC(F)=C3)(=O)=O
InChI
1S/C18H16FNO4S/c1-18(2)17(21)15(12-4-3-5-13(19)10-12)16(24-18)11-6-8-14(9-7-11)25(20,22)23/h3-10H,1-2H3,(H2,20,22,23)
InChI key
IJWPAFMIFNSIGD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of cyclooxygenase 2 (COX-2) and the carbonic anhydrases CAI and CAII
Polmacoxib is a nonsteroidal anti-inflammatory drug (NSAID) that acts as an inhibitor of cyclooxygenase 2 (COX-2) and the carbonic anhydrases CAI and CAII. It has also been found to inhibit colorectal adenoma and tumor growth in mouse models.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1188SML2819SML2887
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to beige
color
, white to very dark brown
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)