Przejdź do
SML2560
OB-1
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
Ethyl 5-(1-methyl-4-nitro-1H-imidazol-5-yloxy)-2-phenylbenzofuran-3-carboxylate
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
361,00 zł
306,85 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
1160,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C21H17N3O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
407.38
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
306,85 zł
Cena katalogowa361,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to very dark brown
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[N+](=O)([O-])c1nc[n](c1Oc2cc3c([o]c(c3C(=O)OCC)c4ccccc4)cc2)C
InChI key
UJHGRDVYTTVJFD-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Inhibitor of Stomatin-like protein-3 (STOML3) oligomerization
OB-1 is an inhibitor of the oligomerization of Stomatin-like protein-3 (STOML3), which is a modulator of the mechanosensitive ion channel Piezo2. STOML3 requires oligomerization for its role as an endogenous regulator of the sensitivity of mechanosensitive Piezo ion channels in sensory neurons. By inhibiting this activity, OB-1 has been shown to reduce touch-evoked pain behavior in two mouse models of neuropathic pain.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2274SML1276SML0943
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
color
white to very dark brown
color
white to beige
color
white to beige
color
orange to dark red
Klasa składowania
13 - Non Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)