Przejdź do
SML0943
YM-1
Synonim(y):
2-[[3-Ethyl-5-(3-methyl-2(3H)-benzothiazolylidene)-4-oxo-2-thiazolidinylidene]methyl]-1-methyl-pyridinium chloride
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
820,00 zł
697,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
3110,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H20ClN3OS2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
417.98
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352200
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
697,00 zł
Cena katalogowa820,00 złZaoszczędź 15%
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Złóż zamówienie na produkt na zamówienie
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
Quality Segment
form
powder
color
orange to dark red
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
storage temp.
2-8°C
Application
YM-1 has been used as a Hsp70 (heat shock protein) inhibitor in cell viability assay.
Biochem/physiol Actions
YM-1 is a Hsp70 modulator; anticancer agent.
YM-1 modulates Hsp70 activity by binding to the nucleotide-binding domain of ADP- but not ATP-bound Hsp70, stabilizing Hsp70 in its ADP-bound conformation. The ADP-bound state has tight affinity for its substrates, promoting their ubiquitination and degradation, and a greatly reduced off rate compared to the ATP-bound state. YM-1 appears to behave in a similar manner to Hip, a Hsp70 co-chaperone that stabilizes Hsp70 in its ADP-bound conformation which favors degradation of misfolded substrates such as those involved in various neurodegenerative diseases.
YM-1 also has anticancer activity, which could be due to enhanced ubiquitination and clearance of Akt, a major survival kinase. In studies with multiple cancer lines, YM-1 was found to selectively target cancer cells over normal cells and to overcome tamoxifen resistance in a tamoxifen-resistant MCF7 cell model. YM-1 had greater efficacy and cytosolic localization than the closely related MKT-077 (M5449).
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML0822M5449SML2465
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
-
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
H2O: 2 mg/mL, clear (warmed)
solubility
-
solubility
H2O: 10 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
orange to dark red
color
yellow to orange
color
orange to red
color
faint yellow to dark orange
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)