Przejdź do
SML0181
S 17092
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(2S,3aS,7aS)-1-(((R,R)-2-Phenylcyclopropyl)carbonyl)-2-((thiazolidin-3-yl)carbonyl)octahydro-1H-indole, [(2S,3aS,7aS)-Octahydro-1-[[(1R,2R)-2-phenylcyclopropyl]carbonyl]-1H-indol-2-yl]-3-thiazolidinyl--methanone
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
667,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C22H28N2O2S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
384.53
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
667,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
optical activity
[α]/D -140 to -170° in dichloromethane
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C([C@@H]1C[C@@H]2CCCC[C@@H]2N1C(=O)[C@@H]3C[C@H]3c4ccccc4)N5CCSC5
InChI
1S/C22H28N2O2S/c25-21(18-13-17(18)15-6-2-1-3-7-15)24-19-9-5-4-8-16(19)12-20(24)22(26)23-10-11-27-14-23/h1-3,6-7,16-20H,4-5,8-14H2/t16-,17-,18+,19-,20-/m0/s1
InChI key
NXSXRIHXEQSYEZ-KNJMJIDISA-N
Application
S 17092 may be used in prolyl endopeptidase-mediated cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
Potent selective inhibitor of Prolyl oligopeptidase (POP), also known as prolyl endopeptidase (PEP or PE). Nootropic.
S-17092 is a potent, selective inhibitor of Prolyl oligopeptidase (POP), also known as prolyl endopeptidase (PEP or PE). Ki=1.5 nM. Nootropic.
S-17092 inhibition of POP prevents breakdown and thus increases the activity of a number of neuropeptides, which is likely the basis for its nootropic activity. S 17092 has been shown to improve cognition. It improved cognitive task performance in chronic low dose MPTP-treated monkeys. S-17092 was recently used to inhibit the formation of AcSDKP from its precursor 43-mer thymosin ?4 (T?4). Ac-SDKP is involved in hemopoietic stem cell differentiation, is pro-angiogenic and antifibrogenic.
Features and Benefits
This compound is featured on the Neuropeptidases page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
S5701S8451SML1531
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥97% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
solubility
DMSO: ≥5 mg/mL
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
color
white to tan
color
white to off-white
color
white to tan
color
white to beige
pictograms
Exclamation mark
signalword
Warning
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 4 Oral
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)