Przejdź do
SML2057
Bevirimat
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
(3b)-3-(3-Carboxy-3-methyl-1-oxobutoxy)lup-20(29)-en-28-oic acid, 3-0-(3′-3′-Dimethylsuccinyl)betulinic acid, BVM, MPC-4326, O-(3,3-Dimethylsuccinyl)betulinic acid, PA-457
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
574,00 zł
25 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
2240,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C36H56O6
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
584.83
UNSPSC Code:
51111800
NACRES:
NA.77
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
574,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC([C@H]1[C@]2([H])[C@@]3([H])CC[C@@]4([H])[C@](CC[C@]5([H])[C@]4(C)CC[C@H](OC(CC(C)(C(O)=O)C)=O)C5(C)C)(C)[C@]3(C)CC[C@@]2(C(O)=O)CC1)=C
InChI
1S/C36H56O6/c1-21(2)22-12-17-36(30(40)41)19-18-34(8)23(28(22)36)10-11-25-33(7)15-14-26(42-27(37)20-31(3,4)29(38)39)32(5,6)24(33)13-16-35(25,34)9/h22-26,28H,1,10-20H2,2-9H3,(H,38,39)(H,40,41)/t22-,23+,24-,25+,26-,28+,33-,34+,35+,36-/m0/s1
InChI key
YJEJKUQEXFSVCJ-WRFMNRASSA-N
Biochem/physiol Actions
Bevirimat is the first in class HIV maturation inhibitor. It acts by inhibiting the processing of the Gag capsid (CA)/spacer peptide 1 (SP1), which causes accumulation of CA/SP1 (p25) precursor proteins and blocks maturation of the viral core particle.
Inhibitor of HIV-1 maturation
It also causes defective core condensation and releases the non-infectious virus particles from cells infected with human immunodeficiency virus (HIV). Thus, bevirimat blocks the spread of HIV infection to other cells.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2070SML2039R0783
form
powder
form
powder
form
powder
form
solid
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
storage temp.
−20°C
storage temp.
−20°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: ≥10 mg/mL
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
color
-
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML2057-25MG04061835302529
SML2057-5MG04061835302536