Przejdź do
, aby wyświetlić ceny organizacyjne i kontraktowe.
Wybierz wielkość
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 459,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1780,00 zł 1513,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C20H23N3O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
369.41
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
459,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
O=C(OCC)C1=C(C2(CC1=O)N3C=CC=C(C3=NC2=O)C)N4CCCCC4
InChI key
WZHBYTVHUFURPY-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Potent and orally active Cav3.1 & Cav3.3 T-type voltage-gated Ca2+ channel (T-VGCC) enhancer with in vivo cognitive deficits-improving efficacy.
SAK3 is a potent and orally active spiroimidazopyridine derivative that enhances Cav3.1 and Cav3.3, but not Cav3.2, T-type voltage-gated Ca2+ channel (T-VGCC) activity (∼20% peak current increase with 0.1 nM SAK3 by whole-cell patch-clamp using human Cav3.1 or Cav3.3 transfected neuro2A; no effect up to 10 nM using Cav3.2 transfectant). Acute SAK3 oral administration (0.5 mg/kg) significantly enhances hippocampal CA1 region acetylcholine (ACh) release in naïve mice, as well as increases hippocampal ACh levels and improves memory deficits among olfactory-bulbectomized (OBX) mice. Daily SAK3 oral administration 24 hrs following hypothyroidism induction by methimazole (MMI) is efficacious against MMI-induced medial septum (MS) cholinergic neurons loss (0.5-1 mg/kg/day) and cognitive deficits (1 mg/kg/day).
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?