Wybierz wielkość
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
5 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1060,00 zł |
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 3520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
1060,00 zł
Nazwa produktu
BMS 493, ≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
light yellow to yellow
solubility
DMSO: ≥20 mg/mL
originator
Bristol-Myers Squibb
storage temp.
2-8°C
SMILES string
CC1(C)CC=C(C#Cc2ccccc2)c3cc(\C=C\c4ccc(cc4)C(O)=O)ccc13
InChI
1S/C29H24O2/c1-29(2)19-18-24(14-10-21-6-4-3-5-7-21)26-20-23(13-17-27(26)29)9-8-22-11-15-25(16-12-22)28(30)31/h3-9,11-13,15-18,20H,19H2,1-2H3,(H,30,31)/b9-8+
InChI key
YCADIXLLWMXYKW-CMDGGOBGSA-N
General description
Application
- as an inhibitor for the dietary and pharmacologic manipulation of retinoic acid (RA) activity in vivo and in vitro
- for human induced pluripotent stem cells (iPSCs) culture and ventricular cardiomyocytes (VCMs) differentiation
- to inhibit retinoic acid (RA) signaling in explants
- as a retinoic acid receptor (RAR) inhibitor for the induction of synaptonemal complex protein 3 (SCP3) and ATP-dependent RNA helicase (DDX4) in primordial germ cells (PGCs)
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥97% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: ≥20 mg/mL | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: ≥5 mg/mL | solubility DMSO: 20 mg/mL, clear |
| color light yellow to yellow | color white to beige | color white to beige | color white to light brown |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 2
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?