Przejdź do
SML1062
6-Aminophenanthridine
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
6-Amino-phenanthridine, 6AP
Wybierz wielkość
Zmień widok
Gabaryty przesyłkiSKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
413,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H10N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
194.23
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
413,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to brown
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Nc1nc2c(c3c1cccc3)cccc2
InChI
1S/C13H10N2/c14-13-11-7-2-1-5-9(11)10-6-3-4-8-12(10)15-13/h1-8H,(H2,14,15)
InChI key
FVCXJXKLDUJOFA-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
6-Aminophenanthridine selectively inhibits protein folding activity of the ribosome (PFAR).
6-Aminophenanthridine selectively inhibits protein folding activity of the ribosome (PFAR). Apparently 6-Aminophenanthridine interacts with the ribosome domain V rRNA and the protein substrate. 6-Aminophenanthridine is an antiprion compound that promotes mammalian prion clearance.
Features and Benefits
This compound is a featured product for Neuroscience research. Click here to discover more featured Neuroscience products. Learn more about bioactive small molecules for other areas of research at sigma.com/discover-bsm.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML2185SML0757SML0833
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
-
Quality Level
-
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 2 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
color
white to brown
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
pictograms
Skull and crossbones
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral - Eye Irrit. 2
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)
Odwiedź Bibliotekę dokumentów
Produkty
DISCOVER Bioactive Small Molecules for Neuroscience
Numer pozycji handlu globalnego
SKUNUMER GTIN
SML1062-25MG04061832983004
SML1062-5MG04061832983011