Informacje o tej pozycji
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
FC(F)(F)c1c(ccc(c1)NC(=O)Cc3ccc(cc3)Oc4ncnc(c4)NC(=O)C5CC5)CN2CCN(CC2)C
InChI
1S/C29H31F3N6O3/c1-37-10-12-38(13-11-37)17-21-6-7-22(15-24(21)29(30,31)32)35-26(39)14-19-2-8-23(9-3-19)41-27-16-25(33-18-34-27)36-28(40)20-4-5-20/h2-3,6-9,15-16,18,20H,4-5,10-14,17H2,1H3,(H,35,39)(H,33,34,36,40)
InChI key
FTODTDQFHDJWIQ-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
Features and Benefits
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color white to beige | color white to beige | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?