Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1520,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C19H17FO4S
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
360.40
NACRES:
NA.77
UNSPSC Code:
12352100
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
Biochem/physiol Actions
DFU is an orally available highly selective cyclo-oxygenase-2 (COX-2) inhibitor that potently inhibits lipopolysaccharide (LPS)-induced PGE2 production in a human whole blood assay.
DFU is an orally available highly selective cyclo-oxygenase-2 (COX-2) inhibitor.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - | Quality Level 100 |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color yellow to orange | color white to beige | color white to beige |
signalword
Danger
hcodes
Hazard Classifications
Acute Tox. 3 Oral
Klasa składowania
6.1C - Combustible acute toxic Cat.3 / toxic compounds or compounds which causing chronic effects
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?