Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 25 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1750,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C13H16Cl2O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
307.17
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
1750,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 20 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
Clc1c(c(c(c(c1O)C(=O)CCCCC)O)Cl)OC
InChI
1S/C13H16Cl2O4/c1-3-4-5-6-7(16)8-11(17)9(14)13(19-2)10(15)12(8)18/h17-18H,3-6H2,1-2H3
InChI key
VUDQSRFCCHQIIU-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
DIF-1 (differentiation-inducing factor-1) is isolated from a Dictyostelium slime mold, and is used to inhibit proliferation/promote differentiation in various cell lines.
DIF-1 is a cell differentiation inducing factor.
DIF-1 is a cell differentiation inducing factor.
Differentiation-inducing factor-1 (DIF-1) blocks the migration and invasion of cells and decreases the expression of matrix metalloproteinase-2. It prevents the proliferation of cells using glycogen synthase kinase-3 (GSK-3)-dependent mechanism.[1] DIF-1 is more active when compared to DIF-2 in promoting stalk cell differentiation under submerged assay conditions.
Differentiation-inducing factor-1 (DIF-1) blocks the migration and invasion of cells and decreases the expression of matrix metalloproteinase-2. It prevents the proliferation of cells using glycogen synthase kinase-3 (GSK-3)-dependent mechanism.[1] DIF-1 is more active when compared to DIF-2 in promoting stalk cell differentiation under submerged assay conditions.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form powder | form powder | form solid | form powder |
| assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥99% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. - | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 20 mg/mL, clear | solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: soluble 46 mg/mL | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear |
| color white to beige | color yellow to orange | color - | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SML0599-25MG | 04061832824611 |
| SML0599-5MG | 04061832824628 |