Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C14H11Cl3N2O3
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
361.61
NACRES:
NA.77
PubChem Substance ID:
UNSPSC Code:
12352200
MDL number:
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
yellow to orange
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
2-8°C
SMILES string
ClC1=C(Cl)C=CC(N2C(C(N3CCOCC3)=C(Cl)C2=O)=O)=C1
InChI
1S/C14H11Cl3N2O3/c15-9-2-1-8(7-10(9)16)19-13(20)11(17)12(14(19)21)18-3-5-22-6-4-18/h1-2,7H,3-6H2
InChI key
MWSUIZKGNWELRF-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
RI-1 is a cell-permeable RAD51 inhibitor that binds covalently to the protein surface at Cysteine 319. RI-1 disrupts homologous recombination in human cells.
RI-1 is a cell-permeable RAD51 inhibitor.
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?