Przejdź do
SML0077
VU591
≥98% (HPLC)
Synonim(y):
2,2′-(oxydimethanediyl)bis(5-nitro-1H-benzimidazole), 2,2′-(oxydimethanediyl)bis(6-nitro-1H-benzimidazole), 5-nitro-2-{[(6-nitro-1H-benzimidazol-2-yl)methoxy]methyl}-1H-benzimidazole
Wybierz wielkość
Zmień widok
Do Państwa/SKUDostępnośćCena netto
5 mg
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
520,00 zł
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C16H12N6O5
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
368.30
UNSPSC Code:
12352200
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.77
Assay:
≥98% (HPLC)
Form:
powder
520,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Zamów zamówienie zbiorcze
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomóc
Quality Segment
assay
≥98% (HPLC)
form
powder
color
white to tan
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
storage temp.
2-8°C
SMILES string
[O-][N+](=O)c1ccc2nc(COCc3nc4ccc(cc4[nH]3)[N+]([O-])=O)[nH]c2c1
InChI
1S/C16H12N6O5/c23-21(24)9-1-3-11-13(5-9)19-15(17-11)7-27-8-16-18-12-4-2-10(22(25)26)6-14(12)20-16/h1-6H,7-8H2,(H,17,19)(H,18,20)
InChI key
ZQPXNYLXYNRFNP-UHFFFAOYSA-N
Gene Information
human ... KCNJ1(3758)
Application
VU591 may be used in cell signaling studies.
Biochem/physiol Actions
ROMK (Kir 1.1) inhibitor
VU591 is a Potassium Inwardly-Rectifying Channel (KCNJ1 or ROMK) specific inhibitor (IC50 = 240 nM) that is closely related to VU590. Unlike VU590, VU591 does not inhibit Kir7.1. The compound has a modest effect on Kir6.2/SUR1, causing 17% inhibition at 10 uM.
Features and Benefits
This compound is featured on the Potassium Channels page of the Handbook of Receptor Classification and Signal Transduction. To browse other handbook pages, click here.
Porównaj podobne pozycje
Wyświetl pełne porównanie
Pokaż różnice
1 of 1
Ta pozycja
SML1184SML1333SML0802
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥98% (HPLC)
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
form
powder
form
powder
form
powder
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
Quality Level
100
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
2-8°C
storage temp.
−20°C
solubility
DMSO: ≥12 mg/mL
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 5 mg/mL, clear (warmed)
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
color
white to tan
color
white to beige
color
white to beige
color
white to beige
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Certyfikaty analizy (CoA)