Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
10 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 342,00 zł |
50 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1330,00 zł 1130,50 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C17H18N2
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
250.34
UNSPSC Code:
12352200
NACRES:
NA.77
Assay:
≥95% (HPLC)
Form:
powder
342,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócQuality Segment
assay
≥95% (HPLC)
form
powder
color
white to beige
solubility
DMSO: 10 mg/mL, clear
storage temp.
−20°C
SMILES string
[nH]1c2c(nc1c3ccc(cc3)C(C)(C)C)cccc2
InChI
1S/C17H18N2/c1-17(2,3)13-10-8-12(9-11-13)16-18-14-6-4-5-7-15(14)19-16/h4-11H,1-3H3,(H,18,19)
InChI key
LQUNNCQSFFKSSK-UHFFFAOYSA-N
Biochem/physiol Actions
ZLN005 is a transcriptional regulator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α (PGC-1α). ZLN005 increased PGC-1 and downstream gene transcription in skeletal muscle, while reducing hepatic PGC-1α and gluconeogenesis genes. ZLN005 increased fat oxidation and improved the glucose tolerance, pyruvate tolerance, insulin sensitivity, hyperglycemia and dyslipidemia of diabetic db/db mice.
ZLN005 is a transcriptional regulator of peroxisome proliferator-activated receptor-γ coactivator-1α.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) | assay ≥98% (HPLC) |
| form powder | form powder | form powder | form powder |
| Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C |
| solubility DMSO: 10 mg/mL, clear | solubility DMSO: 2 mg/mL, clear (warmed) | solubility DMSO: ≥12 mg/mL | solubility DMSO: >10 mg/mL |
| color white to beige | color white to beige | color white to tan | color white to beige |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?