Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1440,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C15H20O4
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
264.32
UNSPSC Code:
12352205
NACRES:
NA.25
1440,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócbiological source
plant
assay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
mol wt
264.32
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
O1C32C(CC(C1CC3C)C(=C)C(=O)O)(C(=O)CC2)C
InChI key
ZONXEWIGPLHXNT-UHFFFAOYSA-N
General description
Ambrosic acid, also known as peruvic acid, is a member of oxanes, a natural product commonly found in Ambrosia tenuifolia and Ambrosia artemisiifolia. It is a sesquiterpenoid with antioxidant and neuroprotective activities.
Application
It is a natural product derived from plant source that finds application in compound screening libraries, metabolomics, phytochemical and biochemical research.
Features and Benefits
- High quality compound suitable for multiple research applications
- Compatible with HPLC and mass spectrometry techniques
Other Notes
For additional information on our range of Biochemicals, please complete this form.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| biological source plant | biological source plant | biological source - | biological source - |
| assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (LC/MS-ELSD) | assay ≥90% (HPLC) |
| form solid | form solid | form solid | form powder |
| application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) metabolomics | application(s) - |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. 2-8°C |
| mol wt 264.32 | mol wt 340.41 | mol wt - | mol wt - |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Sesquiterpenoids from the Inflorescence of Ambrosia artemisiifolia
Zheng Z, et al.
Molecules (Basel), 27, 5915-5915 (2022)
Eudesmane Glycosides from Ambrosia artemisiifolia (Common Ragweed) as Potential Neuroprotective Agents
An JP, et al.
Journal of Natural Products, 82, 1128-1138 (2019)