Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C18H24O12
Numer CAS:
Masa cząsteczkowa:
432.38
UNSPSC Code:
12352205
PubChem Substance ID:
NACRES:
NA.25
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥90% (LC/MS-ELSD)
form
solid
application(s)
metabolomics
vitamins, nutraceuticals, and natural products
storage temp.
−20°C
SMILES string
CC(=O)OCC1=C[C@H](O)[C@H]2[C@@H]1[C@@H](OC=C2C(O)=O)O[C@@H]3O[C@H](CO)[C@@H](O)[C@H](O)[C@H]3O
InChI
1S/C18H24O12/c1-6(20)27-4-7-2-9(21)12-8(16(25)26)5-28-17(11(7)12)30-18-15(24)14(23)13(22)10(3-19)29-18/h2,5,9-15,17-19,21-24H,3-4H2,1H3,(H,25,26)/t9-,10+,11+,12-,13+,14-,15+,17-,18-/m0/s1
InChI key
DGDWCRWJRNMRKX-DILZHRMZSA-N
General description
Natural product derived from plant source.
Still not finding the right product?
Explore all of our products under Asperulosidic acid
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
Co się dzieje?
WGK 3
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?