The BioTracker™ rRNA live cell probe is a styryl quinolinium dye that selectively stains ribosomal RNA (rRNA) in mammalian cells. It has been tested on HeLa and NIH 3T3 cells. This product has not been tested in Drosophila.
Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1470,00 zł |
Informacje o tej pozycji
NACRES:
NA.31
UNSPSC Code:
12171501
1470,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócGeneral description
Sonda BioTracker™rRNAjest barwnikiem styrylowo-chinolinowym, który selektywnie wiąże rybosomalny RNA (rRNA) w cytoplazmie i jąderkach komórek ssaków 1. Sonda ta jest fluorescencyjną małą cząsteczką, która wykazuje wysokie powinowactwo do rRNA i dlatego umożliwia obrazowanie jąderka. Ze względu na niską cytotoksyczność umożliwia wykrywanie w żywych systemach przy minimalnych zakłóceniach.1 . Wraz z postępem technologii obrazowania rośnie zapotrzebowanie na odczynniki, które mogą wykrywać różnorodne organoidy i umożliwiać obserwację funkcji subkomórkowych w żywych komórkach. Optymalny odczynnik fluorescencyjny do obrazowania żywych komórek powinien wykazywać wysoką specyficzność w stosunku do celu wraz z niską cytotoksycznością 2 . Ponieważ jąderko jest gęstym organoidem złożonym z chromatyny i licznych składników białkowych, opracowanie odczynników fluorescencyjnych do wykrywania jąderek w żywych komórkach jest jeszcze większym wyzwaniem 2,3,4. Sonda BioTracker™ rRNA do żywych komórek jest łatwa w użyciu, emituje światło o większej długości fali, aby zmniejszyć fototoksyczność i ułatwić multipleksowanie, a także może zwiększyć dynamikę obrazowania jąderek.
Właściwości spektralne: Obrazy fluorescencji uzyskane przy λex = 570 nm i emisji przy 647-667 nm.
Właściwości spektralne: Obrazy fluorescencji uzyskane przy λex = 570 nm i emisji przy 647-667 nm.
Application
Sonda do obrazowania żywych komórek w celu wykrywania rybosomalnego RNA (rRNA). Może być również stosowana w utrwalonych próbkach komórek lub tkanek, np. z barwnikiem jądrowym do identyfikacji jąderek.
Preparation Note
Przechowywać BioTracker™ rRNA Live CellProbe w temperaturze 2-8°C, w suchym miejscu i chronić przed światłem
Uwaga: Przed otwarciem fiolkę należy krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Uwaga: Przed otwarciem fiolkę należy krótko odwirować, aby zebrać jej zawartość na dnie.
Analysis Note
Purity: ≥ 95% confirmed by HPLC. Molar Mass: 298 Da confirmed byLC-MS.
Legal Information
BioTracker is a trademark of Merck KGaA, Darmstadt, Germany
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| form solid | form - | form - | form - |
| storage temp. 2-8°C | storage temp. 2-8°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| Quality Level 200 | Quality Level - | Quality Level 100 | Quality Level 100 |
| shipped in ambient | shipped in ambient | shipped in dry ice | shipped in dry ice |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
-
Has this been used or tested in Drosophila?
1 answer-
Helpful?
-
-
What is the best storage condition AFTER reconstitute in DMSO, and what is it's shelf life after being in DMSO? Is it still 4C?
1 answer-
Solution stability has not been officially tested. Research and Development stored the stock solution in DMSO at 2-8 °C for 1 month. Before use, it is necessary to thaw the solution because DMSO is frozen. Frozen stock at –20 °C has not been tested.