Zmień widok
| Gabaryty przesyłki | SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|---|
| 1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1730,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C166H256N44O56S1
Masa cząsteczkowa:
3796.14
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
12352200
1730,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
General description
Biochem/physiol Actions
Glucagon-like peptide 2 (GLP-2) plays a key role in the stimulation of intestinal epithelial proliferation.[3] It possesses intestinotrophic endocrine/paracrine actions.[2] GLP-2 is essentially a nutrition absorption regulator and an intestinal-specific trophic factor. It exhibits anti-inflammatory effects.[1]
Glycogen-like peptide-2 (GLP-2) is involved in a range of processes in vivo including intestinal growth, reduction in bone breakage appetite and neuroprotection. GLP-2 human and GLP-2 rat may be used to study these and other processes.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥70% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
Numer pozycji handlu globalnego
| SKU | NUMER GTIN |
|---|---|
| SCP0155-500UG | 04061833025130 |
| SCP0155-1MG | 04061826693629 |