Zmień widok
| Do Państwa/SKU | Dostępność | Cena netto |
|---|---|---|
500 μg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 881,00 zł |
1 mg | Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności | 1380,00 zł |
Informacje o tej pozycji
Wzór empiryczny (zapis Hilla):
C107H165N35O34S2
Masa cząsteczkowa:
2549.80
NACRES:
NA.32
UNSPSC Code:
51111800
881,00 zł
Skontaktuj się z Obsługą Klienta, aby uzyskać informacje na temat dostępności
Pomoc techniczna
Pozwól nam pomócassay
≥95% (HPLC)
form
lyophilized
composition
Peptide Content, ≥75%
storage condition
protect from light
storage temp.
−20°C
Application
Atrial natriuretic peptide(s) (ANP) (Atriopeptin) are peptide hormones that regulate vasodilation. The ANP fragment Atriopeptin III (ANP 127-150) is used to study the regulation of Na+/H+ exchange mediated in erythrocytes by cGMP/guanylate-cyclase activity.
1 of 1
Ta pozycja | |||
|---|---|---|---|
| description - | description - | description - | description - |
| assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) | assay ≥95% (HPLC) |
| form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized | form lyophilized |
| storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light | storage condition protect from light |
| storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C | storage temp. −20°C |
| composition Peptide Content, ≥75% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥70% | composition Peptide Content, ≥70% |
Klasa składowania
11 - Combustible Solids
wgk
WGK 3
flash_point_f
Not applicable
flash_point_c
Not applicable
Wybierz jedną z najnowszych wersji:
Masz już ten produkt?
![ANP [Des18-22] 4-23 Amide rat](/deepweb/assets/sigmaaldrich/product/images/403/561/07d4b9bd-bbe9-41b1-8bbf-f57738365336/640/07d4b9bd-bbe9-41b1-8bbf-f57738365336.jpg)